Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini regulator
Mini regulator
Mini gas regulator, with 0 - 15 psig outlet pressure gauge
  REST22032
 :   Restek
Mini regulator
  REST22032
 :  Restek
Mini regulator
Mini regulator
Mini gas regulator, with 0 - 15 psig outlet pressure gauge
635,00 €
1 * 1 ST
This mini regulator is suitable for natural gas and refinery gas standards.
Inlet pressure range: 0 to 20,68 bar
Outlet pressure range: 0 to 1,03 bar
Levering: Supplied with outlet pressure gauge (0 - 1,03 bar), brass CGA 170 nut and nipple, and compression outlet (3,175 mm).
  • Omschrijving:
    Mini gas regulator, with 0 - 15 psig outlet pressure gauge
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.