Heater/Sensor assembly
Heater/Sensor assembly
Catalogus # REST27200
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
Heater/Sensor assembly for Agilent 6850/6890/7890 GCs use with FID, TCD, NPD, and split/splitless inlets.
Specificaties
- Omschrijving:Heater/Sensor assembly
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.