Orders LinkContactUsLinkComponent
Inlet liners
 :   Restek
Inlet liners
 :  Restek
Inlet liners
Inlet liners
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Product Family Options
Liners for Agilent GCs
  • Omschrijving
    Ø uitw.
    Ø inw.
    Lengte
  • Gesplitst, Siltek, met wol, universeel gebruik met automatisch monsternameapparaat Agilent 7673
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Split, Siltek, with wool, universal use with Agilent 7673 autosampler
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 270,00 €
    270,00 €
    1 * 5 ST
       270,00 €
  • Gesplitst, met wol, universeel gebruik met automatisch monsternameapparaat Agilent 7673
    6,3 mm
    4,0
    78,5
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 109,00 €
    109,00 €
    1 * 5 ST
       109,00 €
  • Splitless, for trace samples >2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 109,00 €
    109,00 €
    1 * 5 ST
       109,00 €
  • Zonder splitsing, voor sporenelementen <2 µl
    6,5 mm
    2,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 140,00 €
    140,00 €
    1 * 5 ST
       140,00 €
  • Splitless, gooseneck, with wool, for trace samples >2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 157,00 €
    157,00 €
    1 * 5 ST
       157,00 €
  • Zonder splitsing, Siltek, voor sporenelementen >2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Splitless, Siltek, for trace samples >2 µl
    6,5 mm
    4,0
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 205,00 €
    205,00 €
    1 * 5 ST
       205,00 €
  • Cyclosplitter for dirty samples, many injections before cleaning required
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 274,00 €
    274,00 €
    1 * 5 ST
       274,00 €
  • Cup splitter for high and low MW compounds
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 255,00 €
    255,00 €
    1 * 5 ST
       255,00 €
  • Drilled uniliner for trace, active samples, high recovery and linearity
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 489,00 €
    489,00 €
    1 * 5 ST
       489,00 €
  • Single taper splitless, for trace samples >2 µl
    6,5 mm
    2,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 169,00 €
    169,00 €
    1 * 5 ST
       169,00 €
  • Single taper splitless, for trace samples >2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 143,00 €
    143,00 €
    1 * 5 ST
       143,00 €
  • Double taper splitless, for trace and active samples >2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 201,00 €
    201,00 €
    1 * 5 ST
       201,00 €
  • Cyclo double taper, for trace, active and dirty samples >2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 556,00 €
    556,00 €
    1 * 5 ST
       556,00 €
  • Cyclo double taper, for trace, active and dirty samples >2 µl
    6,5 mm
    2,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 411,00 €
    411,00 €
    1 * 5 ST
       411,00 €
  • Splitless (quartz), for trace samples <2 µl
    6,5 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 198,00 €
    198,00 €
    1 * 5 ST
       198,00 €
  • Splitless (quartz), for trace samples <2 µl
    6,5 mm
    2,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 211,00 €
    211,00 €
    1 * 5 ST
       211,00 €
  • Drilled uniliner for trace, active samples, high recovery and linearity
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 446,00 €
    446,00 €
    1 * 5 ST
       446,00 €
Liners for Varian GCs
  • Omschrijving
    Ø uitw.
    Ø inw.
    Lengte
  • Spilt, with wool, universal
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 133,00 €
    133,00 €
    1 * 5 ST
       133,00 €
  • Splitless, cyclo double gooseneck, for trace, dirty, active samples up to 4 µl, for Varian 1075/1077
    6,3 mm
    4,0 mm
    74 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gesplitst, met wol, universeel gebruik met snelle automatische monsternameapparaten, voor Varian 1075/1077
    6,3 mm
    4,0 mm
    72 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 5 ST
       231,00 €
  • Gesplitst, met wol, universeel gebruik met snelle automatische monsternameapparaten, voor Varian 1075/1077
    6,3 mm
    4,0 mm
    72 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gesplitst, met wol, universeel gebruik met snelle automatische monsternameapparaten, voor Varian 1075/1077
    6,3 mm
    4,0 mm
    72 mm
    1 * 10 g
    1 * 10 g
  • Splitless, double gooseneck, for trace, active samples up to 4 µl, for Varian 1075/1077
    6,3 mm
    4,0 mm
    74
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST
  • Splitless, double gooseneck, for trace, active samples up to 4 µl, for Varian 1075/1077
    6,3
    4,0 mm
    74 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
  • Gesplitst, met gesinterd glas, universeel voor Varian 1177
    6,3 mm
    4,0 mm
    78,5 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 277,00 €
    277,00 €
    1 * 5 ST
       277,00 €
Liners for Shimadzu GCs
  • Omschrijving
    Ø uitw.
    Ø inw.
    Lengte
  • Gesplitst/Zonder splitsing, Siltek, met wol, universeel voor de meest algemene analyses
    5,0 mm
    3,5 mm
    95 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Split/splitless, Siltek, with wool, universal for most common analyses
    5,0 mm
    3,5 mm
    95 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 318,00 €
    318,00 €
    1 * 5 ST
       318,00 €
  • Split/splitless, with wool, universal for most common analyses
    5,0 mm
    3,5 mm
    95 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 179,00 €
    179,00 €
    1 * 5 ST
       179,00 €
  • Split, universal for most common analyses
    5,0 mm
    3,5 mm
    99 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 171,00 €
    171,00 €
    1 * 5 ST
       171,00 €
Liners for Perkin-Eklemer GCs
  • Omschrijving
    Ø uitw.
    Ø inw.
    Lengte
  • Splitless, for trace samples
    5,0 mm
    2,0 mm
    100 mm
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST
  • Komsplitter, stoffen met hoog en laag moleculair gewicht
    5,0 mm
    3,5 mm
    100 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Zonder splitsing, voor sporenelementen
    5,0 mm
    2,0 mm
    100 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Keersplitter, universeel voor de meest algemene analyses
    6,2 mm
    1,0 mm
    92,1 mm
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Cup splitter, high & low MW compounds
    5,0 mm
    3,5 mm
    100 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST
  • Auto SYS open top uniliner with deactivated wool for trace, dirty, active samples, high recovery and linearity
    6,2 mm
    4,0 mm
    92,1 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 362,00 €
    362,00 €
    1 * 5 ST
       362,00 €
  • Auto SYS cyclo uniliner for trace, dirty, high MW active samples, high linearity
    6,2 mm
    4,0 mm
    92,1 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 449,00 €
    449,00 €
    1 * 5 ST
       449,00 €
  • Auto SYS splitless, headspace & purge & trap
    6,2 mm
    1,0 mm
    92,1 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 236,00 €
    236,00 €
    1 * 5 ST
       236,00 €
  • Auto SYS drilled uniliner (hole near bottom) for trace, active samples, high recovery and linearity
    6,2 mm
    4,0 mm
    92,1 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Auto SYS drilled uniliner (hole near bottom) for trace, active samples, high recovery and linearity
    6,2 mm
    4,0 mm
    92,1 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST
Liners for Thermo Scientific GCs
  • Omschrijving
    Ø uitw.
    Ø inw.
    Lengte
  • Zonder splitsing, Siltek, voor sporenelementen, voor Trace™, 8000, 8000 TOP & Focus SSL
    8,0 mm
    3,0 mm
    105 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Splitless, Siltek, for trace samples, for Trace™, 8000, 8000 TOP & Focus SSL
    8,0 mm
    3,0 mm
    105 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 5 ST
       349,00 €
  • Splitless, for trace samples, for Trace™, 8000, 8000 TOP & Focus SSL
    8,0 mm
    3,0 mm
    105 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 257,00 €
    257,00 €
    1 * 5 ST
       257,00 €
  • Splitless, for trace samples, for Trace™, 8000, 8000 TOP & Focus SSL
    8,0 mm
    5,0 mm
    105 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 249,00 €
    249,00 €
    1 * 5 ST
       249,00 €
  • Splitless precision liner with deactivated wool for dirty samples, trace samples
    8,0 mm
    5,0 mm
    105 mm
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 300,00 €
    300,00 €
    1 * 5 ST
       300,00 €