About this item
Gelzuivering van DNA is een techniek die vaak wordt gebruikt voor het isoleren van specifieke DNA-fragmenten. De meeste methoden slagen er echter niet in om agarose volledig te verwijderen (wat kan leiden tot problemen bij vervolghandelingen), breken het DNA of hebben een zeer laag rendement.
- DNA-terugwinning uit agarosegel in minder dan 15 minuten
- Geoptimaliseerde buffers garanderen zuiver DNA
- Geen organische extracties nodig
- Levert gezuiverd DNA dat geschikt is voor alle vervolgtoepassingen
De E.Z.N.A.®-gelextractiekit maakt gebruik van HiBind® DNA-spinkolomtechnologie om DNA-banden met een lengte van 70 bp tot 20 kb terug te winnen uit alle kwaliteiten agarosegel met een rendement tot 85%. De E.Z.N.A.® MicroElute-gelextractiekit is ontworpen voor zuivering van DNA-fragmenten uit agarosegels met een klein elutievolume van 10 tot 15 µl.
Q-spinkolommen zijn doploos voor een snelle verwerking van meerdere monsters. Deze kolommen geven een hoge opbrengst en kunnen worden gebruikt in centrifugeerprotocollen. V-spinkolommen hebben een bevestigde dop en een standaard luer-aansluiting aan de onderzijde voor eenvoudige, lekvrije aansluiting op een vacuümmanifold of luer-naald. Deze kolommen kunnen worden gebruikt voor zowel centrifugeer- als vacuümprotocollen.
Specifications
- Method / Format:Column (silica-based)
- Prep size:Mini
- Refine target molecule:DNA gel bands
- Sample type:Gel matrix
- Target molecule:DNA
- Monstergrootte:Variable
- Omschrijving:E.Z.N.A.® Gel Extraction kit (V-Spin column)