ContactUsLinkComponent
Klemmen, met vier pinnen, universeel
  RSGA470.000
 :  RSG
undefined
Klemmen, met vier pinnen, universeel
  RSGA470.000
 :  RSG
  • Spanwijdte:
    90 mm
  • VPE:
    1
Universal clamp made from electrolytically polished stainless steel.
  • 4-finger jaws
  • Jaws fitted with cork