Homogenisator, POLYTRON® System PT 3100 D
Leverancier: KINEMATICA
Certificaten
Over dit artikel
Standaardmodel, digitaal, volumebereik 0,1 ml tot 10 liter. Krachtige eenheid voor een breed scala van dispergerende en homogeniserende toepassingen in het laboratorium met behulp van het rotor / stator-principe. Bediening op afstand kan worden bereikt met pc-besturing met behulp van de meegeleverde software en selectie van de AUTO – modus.
- Veilig snelkoppelingsmechanisme voor snel verwisselen van dispergeeraggregaten
- Het constant toerental wordt automatisch geregeld
- Soft-start, overbelastingsbeveiliging en stabilisatie van het toerental
- Werkt in drie modi: standaard-, timer- en automodus
- LCD en toetsenbord voor verbeterde digitale gebruikersinterface om een breed scala aan procesparameters te bekijken en in te stellen
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20. Safety according to EN/IEC 61010
Certificeringen: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 20. Veiligheid conform EN/IEC 61010
Bestelinformatie: Aandrijfeenheid geleverd met pc-software en verbindingskabel naar pc. Dispergeeraggregaten en statieven moeten afzonderlijk worden besteld.
Specificaties
- Catalog No:
- 441-0750
- Model:
- POLYTRON® PT 3100 D
- Volume H₂O:
- 0,1 - 10000 ml
- Toerentalbereik:
- 500 - 30000 min⁻¹
- Toerentalweergave:
- Digitaal
- Motorvermogen:
- Uitgangsvermogen 800 W / ingangsvermogen 1200 W
- Gewicht:
- 3,9 kg
- Geluidsniveau:
- 73 dB(A) @ 30000 min-1
66 dB(A) @ 25000 min-1
Specificaties
Frequently Bought Together