E.Z.N.A.® SQ Blood DNA-kit
D5032-03
:
- Verpakking:Persistentie en afbreekbaarheid
- VPE:300 mL
- Method / Format:Precipitation
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:Blood
- Target molecule:DNA
- Omschrijving:E.Z.N.A.® SQ-bloed-DNA-kit
- Monstergrootte:Up to 20 ml
- Omschrijving:E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit
De E.Z.N.A.® SQ DNA-kit voor bloed biedt een betrouwbare methode voor het isoleren van genomisch DNA met een hoog moleculair gewicht uit vers, bevroren of anticoagulant volbloed. De methode kan ook worden gebruikt voor het voorbereiden van genomisch DNA uit Buffy Coat, beenmerg of kweekcellen. Er hoeven geen fenol-/chloroformextracties of tijdrovende stappen zoals ultracentrifugering van CsCl-gradiënten te worden uitgevoerd. DNA dat is gezuiverd met behulp van de E. Z. N. A. ® SQ DNA-methode voor bloed is klaar voor verdere toepassingen, zoals PCR, southern blotting en behandeling met restrictie-enzymen.
- Isolatie van hoogwaardig, genomisch DNA met een hoog moleculair gewicht
- Veelzijdig wat betreft de hoeveelheid beginmateriaal, met DNA-zuivering van 0,1 tot 10 ml volbloed
- Een of meer monsters verwerken in minder dan 90 minuten