E.Z.N.A.® Soil DNA-minikit
De E.Z.N.A.® Soil DNA-kit is ontwikkeld voor het isoleren van zeer zuiver cellulair DNA uit bodemmonsters die doorgaans humusachtig zuur bevatten, dat een PCR-inhibitor is. Deze kit is met succes gebruikt voor het isoleren van DNA uit moeilijk te lyseren bacteriën, schimmels en algen die in allerlei monsters voorkomen zoals klei, zand, turf en krijt- of leemachtige bodemmonsters. Geïsoleerd DNA kan voor de meeste verdere toepassingen worden gebruikt, zoals PCR, Southern blotting en SNP-analyse.
- DNA-isolatie in 1 uur
- Geoptimaliseerde buffers garanderen altijd zuiver DNA
- Gezuiverd DNA geschikt voor de meeste verdere toepassingen
- Method / Format:Column (silica-based)
- Prep size:Mini
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:Soil
- Target molecule:DNA
- Monstergrootte:1 g
- Omschrijving:E.Z.N.A.® Soil DNA Mini Kit
Frequently Bought Together