De E.Z.N.A.®-weefsel-DNA-kit biedt een eenvoudige, snelle en voordelige methode voor het isoleren van DNA uit een breed scala aan monsterbronnen, waaronder verse of bevroren dierlijke cellen en weefsels. Na cellysis kan het DNA-zuiveringsproces in minder dan 30 minuten worden voltooid. Per keer kan maximaal 30 mg weefsel direct worden verwerkt met behulp van het eenvoudige E.Z.N.A.® Tissue DNA-protocol. Eén of meerdere monsters kunnen gelijktijdig worden verwerkt met deze op een centrifugeerkolom gebaseerde kit. Er zijn geen fenol-/chloroformextracties of tijdrovende stappen zoals bezinking met isopropanol of ethanol nodig. DNA dat is gezuiverd met behulp van de E.Z.N.A.® Tissue DNA-kit is gebruiksklaar voor de meeste downstream-toepassingen zoals PCR, Southern blotting en restrictie-enzymvertering.
- Isolatie van DNA uit verse of bevroren monsters
- Verwerkt 30 mg weefsel in minder dan 20 minuten (na lysis)
- Gezuiverd DNA dat geschikt is voor de meeste vervolgtoepassingen
- Geoptimaliseerde buffers garanderen iedere keer zuiver DNA
- Geen organische extracties
- Method / Format:Column (silica-based)
- Prep size:Mini
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:BacteriaBloodCultured cellsFFPE tissuesHuman/animal cells and tissues
- Target molecule:DNA
- Monstergrootte:30 mg tissue
- Omschrijving:E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit (V-Spin)