E.Z.N.A.®-bloed-DNA-kit
Catalog # D3392-02
Supplier: OMEGA BIO-TEK
CAS Number:
Specifications
- Verpakking:Delivery information:
- VPE:200 Tests
- Method / Format:Column (silica-based)
- Prep size:Mini
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:BloodBiofluids (serum, plasma, saliva)
- Target molecule:DNA
- Omschrijving:E.Z.N.A.® DNA-minikit voor bloed
- Monstergrootte:10 - 250 µl
- Omschrijving:E.Z.N.A.® Blood DNA Mini Kit
Specifications
About this item
De E.Z.N.A.®-bloed-DNA-kit biedt snelle totale DNA-isolatie van maximaal 250 µl vers of bevroren antigecoaguleerd volbloed. De E.Z.N.A.®-bloed-DNA-kit kan ook worden gebruikt voor de voorbereiding van genomisch DNA uit buffy coat, serum, plasma, beenmerg, lymfocyten, bloedplaatjes en lichaamsvloeistoffen. Deze kit zorgt voor gelijktijdige verwerking van een of meer monsters in minder dan 30 minuten. Fenol/chloroformextracties en tijdrovende stappen zoals bezinking met isopropanol of ethanol zijn uitgesloten. DNA gezuiverd met de E.Z.N.A.®-bloed-DNA-methode is gebruiksklaar voor toepassingen zoals PCR, Southern blotting of restrictie-enzymvertering.
- Isolatie van DNA in minder dan 30 minuten
- Geoptimaliseerd buffersysteem zorgt voor reproduceerbare resultaten
- Geen organische extracties
- Gezuiverd DNA dat geschikt is voor de meeste vervolgtoepassingen