Folding tray, PVC
30 l, 600×400×250 mm
Catalogus # CEMG10183
Leverancier: CEMO
Ga naar:
Product Details & Documents
This folding collection tray with built-in reinforcement plates and its extremely flat design helps to be transported in any vehicle. It is ideally suited for transporting hazardous materials on construction, agricultural and forestry machines.
- Low space requirement when unfolded (only 25 mm height)
- Quick assembly with Velcro fasteners
- Absolutely impervious to liquid
- Resistant to many chemicals and oils
Specificaties
- Capaciteit:30 l
- b×d×h:600×400×250 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.