Orders LinkContactUsLinkComponent
Programmable time switch
Programmable time switch
Programmable time switch, 60×75×125 mm
Catalogus # MOIN8006SN
Leverancier:   MOINEAU
Programmable time switch
Catalogus # MOIN8006SN
Leverancier:  MOINEAU
Programmable time switch
Programmable time switch
Programmable time switch, 60×75×125 mm
Price
65,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Time switch for 7-day programming.
  • Memory: 10 programs (daily/weekly)
  • Adjustable: ±1 minute/12 hours/24 hours
  • Switching capacity: 16 A
  • Power supply: 230 VAC
  • Batteries: 2×LR44
Weight: 170 g.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Programmable time switch
  • b×d×h:
    60×75×125 mm