Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Slangen
Transfer Tubing
Tubings, PFA, corrugated
Tubings, PFA, corrugated
Tubings, PFA, corrugated
BUCH026096
:
BUCHI
Tubings, PFA, corrugated
BUCH026096
:
BUCHI
Buis ext.Ø:
16,1 mm
Buis int.Ø:
12,4 mm
Wanddikte:
1,85 mm
Lengte:
25 m
VPE:
1
Made of PFA, transparent.