Batchmolen, A 10 basic
A 10 basic
412-0304
: IKA
Deze batchmolen is eenvoudig te bedienen met een toetsenbord en maalt harde, breekbare, zachte en vezelige materialen doordat monsters rechtstreeks in de maalkamer broos gemaakt kunnen worden - olieachtige en waterige monsters kunnen echter ook gemalen worden. Eenvoudig verwisselbare klopper/mes voor allerlei toepassingen.
- Teller - weergeeft de maalduur en foutcodes
- Digitale timer met intervalfunctie, geïntegreerde koelaansluitingen
- Borstelloze motor voor een lange levensduur en een laag geluidsniveau
- Bajonetsluiting voor deksel, voor een eenvoudige en veilige sluiting
De molen start pas wanneer het deksel gesloten is en kan bij stilstand geopend worden. Een snelstopfunctie zorgt voor een verdere verbetering van de veiligheid van de gebruiker.
- Omschrijving:A 10 basic
- Seq:01
- Max. invoergrootte korrels:6 mm
- b×d×h:130×145×250 mm
- Omtreksnelheid:63 m/s
- Stroomverbruik:500 W
- Gewicht:3 kg
- Toerentalweergave:OLED, multilingual
- Overbelastingsbeveiliging:Yes
- Materiaal maalkamer:Stainless steel 1.4301
- Cat. No.:412-0304
- Model:A 10 basic
- Bedrijfscyclus aan/uit:10 min
- Toerental:22 000 min⁻¹ fixed
- Motorvermogen opname/afgifte:500/400 W
- Nuttige inhoud:50 ml
Accessories
- Omschrijving
- OmschrijvingVoor
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving