ContactUsLinkComponent
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF 9, Whatman™
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF 9, Whatman™
Certificaten
undefined
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF 9, Whatman™
Specificaties
  • Catalog No:
  • 515-9304
  • 515-9305
  • 513-0103
  • Nr:
  • GF 9
  • GF 9
  • GF 9
  • Gewicht:
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • Dikte:
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • Partikelretentie:
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • Luchtdebiet:
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • Maximumtemperatuur:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
Specificaties
Frequently Bought Together