Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF 8, Whatman™
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Certificates
About this item
Deze microglasvezelfilters gemaakt van borosilicaatglas worden gebruikt voor filtratie van grove deeltjes. Ze bieden snellere filtratie en een hoger debiet vergeleken met de gelijkaardige klasse GF 9 filters.
- Anorganisch bindmiddel voor extra stevigheid
- Hoge filtratiesnelheid
- Kan gebruikt worden als voorfilter voor dichte monsters
- Dienen als filters voor luchtverontreiniging, voor detectie van furanen, PCB en andere chemicaliën
Met de extra stevigheid van anorganisch bindmiddel, dienen de klasse GF 8 microglasvezelfilters als filters voor luchtverontreiniging door een reeks zware deeltjes in dampmonsters vast te houden.
Specifications
- Catalog No:
- 515-9208
- 515-9204
- 513-0102
- 515-9201
- Nr:
- GF 8
- GF 8
- GF 8
- GF 8
- Gewicht:
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- Dikte:
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- Partikelretentie:
- 3 µm
- 3 µm
- 3 µm
- 3 µm
- Luchtdebiet:
- 12 s/100 ml/1,56 cm²
- 12 s/100 ml/1,56 cm²
- 12 s/100 ml/1,56 cm²
- 12 s/100 ml/1,56 cm²
- Maximumtemperatuur:
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
Specifications
Frequently Bought Together