Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF 6, Whatman™
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Certificates
About this item
Deze microvezelfilters gemaakt van borosilicaatglas zijn geschikt voor water- en afvalwateranalyse, met extreme retentie van fijne deeltjes en extra stevigheid.
- Sub-micron filter retentie-efficiëntie om extreem kleine deeltjes vast te houden
- Anorganisch bindmiddel voor extra stevigheid
- Kan gebruikt worden als voorfilter voor dichte monsters
Specifications
- Catalog No:
- 515-9102
- 515-9103
- 513-5000
- 515-9105
- 515-9106
- 515-0085
- 515-9107
- 515-9111
- 515-9108
- 515-9115
- 515-9114
- 515-9113
- 513-0068
- Nr:
- GF 6
- GF 6
- GF 6
- GF 6
- GF 6
- GF 6
- GF 6
- GF 6
- GF 6
- GF 6
- GF 6
- GF 6
- GF 6
- Gewicht:
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- 80 g/m²
- Dikte:
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- 350 µm
- Luchtdebiet:
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- 40 s/100 ml/1,56 cm²
- Maximumtemperatuur:
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together