Toepassingsspecifiek filterpapier, klasse 0048, Whatman™
Catalog # WHAT10348903
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Specifications
- Nr:0048
- Seq:01
- Maat:32 mm
- Environmentally Preferable:
- Dikte:860 µm
- Gewicht:130 g/m²
- VPE:1.000
Specifications
About this item
Filtermat gemaakt van een mengsel van cellulose en polyester. Deze mat wordt gebruikt voor het optisch testen van babyvoedsel (melkpoeder) op textielvezels.