Puller/inserter tool, CarboFrit®
CarboFrit puller/inserter tool
REST21642
: Restek
This puller/inserter tool has hook end for removing CarboFrit® inserts and a bent end (90°) for inserting CarboFrit® inserts.
- Slender design
- Easy to maneuver
- Omschrijving:CarboFrit puller/inserter tool
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.