Automatische digitale refractometers, , RX-9000α
Catalog # 635-0397
Supplier: Atago
Specifications
- Model:RX-9000α
- Meetbereik:0 - 100 °B
- Nauwkeurigheid:±0,03 (0 - 50) °B ; ±0,00004 nD
- Meetbereik (°Brix):0 - 100
- Geheugen:30 meetwaarden
- Resolutie:0,00001 nD
- Omschrijving:Automatic digital refractometer
- Elektrisch:100 - 240 V
- b×d×h:370×260×140 mm
- Temperatuursensor:±0,05 °C
- Power supply:100 - 240 VAC
- Aflezing:Verlicht LCD-display 320×240 pixels
- Interfaces:RS232C Centronics printer
- Resolutie (°Brix):0,01
- Temperatuurmeting:5...70 °C
- Nauwkeurigheid temperatuursensor:±0,05 °C
- Gewicht:6900 g
- VPE:1
- Brekingsindex:1,325 - 1,70 nD
Specifications
About this item
The RX-9000α is an automatic digital refractometer, which can set measurement temperature internally and measure the refractive index, Brix degrees or concentration of various liquids.
- Een Peltier-thermomodule om de temperatuur te regelen van 5 tot 70 °C
- De meting begint automatisch nadat het monster de ingestelde temperatuur heeft bereikt
- De refractieve index en de Brix-waarde bij de ingestelde temperatuur worden snel weergegeven