Automatische digitale refractometers, RX-5000α, RX-7000α, RX-9000α
Catalog # 635-0148
Supplier: Atago
Specifications
- Model:RX-7000α
- Meetbereik:0 − 100 °B
- Nauwkeurigheid:±0,1 °B ; ±0,0001 nD
- Meetbereik (°Brix):0 - 100
- Geheugen:30 meetwaarden
- Resolutie:0,00001 nD
- Omschrijving:Automatic digital refractometer
- Elektrisch:100 - 240 V
- b×d×h:370×260×140 mm
- Temperatuursensor:±0,05 °C
- Power supply:100 - 240 VAC
- Aflezing:Verlicht LCD-display 320×240 pixels
- Interfaces:RS232C Centronics printer
- Resolutie (°Brix):0,01
- Temperatuurmeting:5...70 °C
- Nauwkeurigheid temperatuursensor:±0,05 °C
- Gewicht:6900 g
- VPE:1
- Brekingsindex:1,325 − 1,70 nD
Specifications
About this item
De modellen RX-7000α zijn automatische digitale refractometers waarbij intern de meettemperatuur kan worden ingesteld en die de refractieve index, de Brix-waarde of de concentratie van verschillende vloeistoffen snel en nauwkeurig kunnen meten.
De RX 7000α heeft de mogelijkheid om een hoge refractie index te meten en metingen bij hogere temperaturen uit te voeren. Geschikt voor oliën en vetten met een hoog smeltpunt.