ContactUsLinkComponent
Kwalitatief filterpapier, geharde klassen met laag asgehalte, klasse 52, Whatman™
Kwalitatief filterpapier, geharde klassen met laag asgehalte, klasse 52, Whatman™
Certificates
undefined
Kwalitatief filterpapier, geharde klassen met laag asgehalte, klasse 52, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • 516-5105
  • 516-6281
  • 516-5104
  • 516-4406
  • 516-5106
  • Nr:
  • 52
  • 52
  • 52
  • 52
  • 52
  • Gewicht:
  • 96 g/m²
  • 96 g/m²
  • 96 g/m²
  • 96 g/m²
  • 96 g/m²
  • Dikte:
  • 175 µm
  • 175 µm
  • 175 µm
  • 175 µm
  • 175 µm
  • Partikelretentie:
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • Filtratiesnelheid:
  • 235 s (Herzberg)
  • 235 s (Herzberg)
  • 235 s (Herzberg)
  • 235 s (Herzberg)
  • 235 s (Herzberg)
  • Asgehalte:
  • 0,015%
  • 0,015%
  • 0,015%
  • 0,015%
  • 0,015%
  • Luchtdebiet:
  • 15 s/100 ml/6,5 cm ²
  • 15 s/100 ml/6,5 cm ²
  • 15 s/100 ml/6,5 cm ²
  • 15 s/100 ml/6,5 cm ²
  • 15 s/100 ml/6,5 cm ²
Specifications
Frequently Bought Together