ContactUsLinkComponent
Kwalitatief filterpapier, asvrije klassen, klasse 589/3, Whatman™
Kwalitatief filterpapier, asvrije klassen, klasse 589/3, Whatman™
Certificates
undefined
Kwalitatief filterpapier, asvrije klassen, klasse 589/3, Whatman™
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 512-3615
  • 512-0402
  • WHAT10300213
  • 512-3614
  • 512-3613
  • 512-3616
  • Nr:
  • 589/3
  • 589/3
  • 589/3
  • 589/3
  • 589/3
  • 589/3
  • Gewicht:
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • Dikte:
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • Partikelretentie:
  • <2 µm
  • <2 µm
  • <2 µm
  • <2 µm
  • <2 µm
  • <2 µm
  • Filtratiesnelheid:
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • Asgehalte:
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
Specifications
Frequently Bought Together