ContactUsLinkComponent
Kwalitatief filterpapier, natgesterkte klassen, klasse 1575, Whatman™
Kwalitatief filterpapier, natgesterkte klassen, klasse 1575, Whatman™
Certificates
undefined
Kwalitatief filterpapier, natgesterkte klassen, klasse 1575, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • 512-0611
  • 515-6206
  • Nr:
  • 1575
  • 1575
  • Gewicht:
  • 92 g/m²
  • 92 g/m²
  • Dikte:
  • 140 µm
  • 140 µm
  • Partikelretentie:
  • <2 µm
  • <2 µm
  • Filtratiesnelheid:
  • 700 s (Herzberg)
  • 700 s (Herzberg)
Specifications
Frequently Bought Together