Orders LinkContactUsLinkComponent
Grease, silicone
Grease, silicone
Grease, silicone, density: 1 g/cm3 (20 °C), flash point >300 °C
Catalogus # 1.07746.0100
Leverancier:   Merck
Grease, silicone
Catalogus # 1.07746.0100
Leverancier:  Merck
Grease, silicone
Grease, silicone, density: 1 g/cm3 (20 °C), flash point >300 °C
Price
126,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Grease, silicone, density: 1 g/cm3 (20 °C), flash point >300 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.