ORP electrode
ORP electrode, mV ± 2000, GE 105-BNC, BNC, 1 m cable, 3 mol/l KCl, 0...+80 °C, 12×120 mm
Catalogus # GRSG607798
Leverancier: Greisinger
Ga naar:
Product Details & Documents
Redox electrode with BNC plug.
Specificaties
- Aansluiting:BNC, 1 m cable
- Ø×L:12×120 mm
- Type:GE 105-BNC
- Omschrijving:ORP electrode, mV ± 2000
- Elektroliet:3 mol/l KCl
- Temperatuur:0...+80 °C