Orders LinkContactUsLinkComponent
Shoe rack
Shoe rack
Shoe rack, wire frame Ø 8 mm, continuous wire Ø 5 mm, 263×180×600 mm
Catalogus # HUPF7500452
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Shoe rack
Catalogus # HUPF7500452
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Shoe rack
Shoe rack
Shoe rack, wire frame Ø 8 mm, continuous wire Ø 5 mm, 263×180×600 mm
Price
183,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This shoe rack is made of stainless steel with electropolished finish. It can hold 6 pairs of shoes or clogs suspended and also it can be fitted to wall-mounted support and trolleys.
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Shoe rack, wire frame Ø 8 mm, continuous wire Ø 5 mm
  • b×d×h:
    263×180×600 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.