Orders LinkContactUsLinkComponent
Ice borer
Ice borer
Ice borer, Roestvrij staal 316, 500 mm, 25 mm
Catalogus # SAMP6005A-500
Leverancier:   Sampling Systems
Ice borer
Catalogus # SAMP6005A-500
Leverancier:  Sampling Systems
Ice borer
Ice borer
Ice borer, Roestvrij staal 316, 500 mm, 25 mm
Price
230,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ice borer specifically designed for ice, wax, and other similar materials.
  • Sharp cutting tip
Specificaties
  • Ø:
    25 mm
  • Omschrijving:
    Ice borer
  • Lengte:
    500 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 316