Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatula, micro, flexible
Double spatula, micro, flexible
185 mm, 50 mm, 6 mm
Catalogus # 231-2167
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Double spatula, micro, flexible
Catalogus # 231-2167
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Double spatula, micro, flexible
Double spatula, micro, flexible
185 mm, 50 mm, 6 mm
Price
9,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexible double spatula made of stainless steel.
Specificaties
  • Lengte:
    185 mm
  • Seq:
    12
  • Breedte blad:
    6 mm
  • Lengte blad:
    50 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.