Scoops, non sparking
230 mm, 150 mm, groen
NEWPTLS290
: NEW PIG
Non sparking scoop made from rough, resilient PP that won't rust or corrode. Ideal for handling loose absorbents, powder and contaminated soils.
- Excellent chemical resistance for use in cleaning up loose absorbents
- Non sparking, chemical and corrosion resistant
- Breedte:150 mm
- Kleur:groen
- Lengte:230 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.