Orders LinkContactUsLinkComponent
Samplers, MultiThief
Samplers, MultiThief
Leverancier:   Sampling Systems
Samplers, MultiThief
Leverancier:  Sampling Systems
Certificaten
Samplers, MultiThief
Samplers, MultiThief
9 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
The MultiThief is designed for the multi-level sampling of free flowing powders and granules.
  • Variable sample volumes up to 60 ml
  • Suitable for free fl owing powders and granules
  • Can be quickly and easily changed by removing cells
Product Family Options
Productinformatie
  • Materiaal
    Lengte
    Segmenten
    Ø
    Volume
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sampler
    Roestvrij staal 316
    1000 mm
    3
    40 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 320,00 €
    1 320,00 €
    1 * 1 ST
       1 320,00 €
  • Sampler
    Roestvrij staal 316L
    1500 mm
    4
    40 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 560,00 €
    1 560,00 €
    1 * 1 ST
       1 560,00 €
  • Sampler
    Roestvrij staal 316
    2000 mm
    4
    40 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 630,00 €
    1 630,00 €
    1 * 1 ST
       1 630,00 €
Inserts
Productinformatie
  • Materiaal
    Lengte
    Segmenten
    Ø
    Volume
    Beschikbaarheid
    Price
  • SAMP1290W-00
    Blank insert for MultiThief
    Blank insert for MultiThief
    Roestvrij staal 316L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 308,00 €
    308,00 €
    1 * 1 ST
       308,00 €
  • SAMP1290W-05
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Roestvrij staal 316L
    5 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 327,00 €
    327,00 €
    1 * 1 ST
       327,00 €
  • SAMP1290W-10
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Roestvrij staal 316L
    10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 327,00 €
    327,00 €
    1 * 1 ST
       327,00 €
  • SAMP1290W-25
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Roestvrij staal 316L
    25 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 327,00 €
    327,00 €
    1 * 1 ST
       327,00 €
  • SAMP1290W-50
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Roestvrij staal 316L
    50 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 327,00 €
    327,00 €
    1 * 1 ST
       327,00 €
  • 300-0422
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Roestvrij staal 316L
    60 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 327,00 €
    327,00 €
    1 * 1 ST
       327,00 €