Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortexmenger, VORTEX 2
Vortexmenger, VORTEX 2
Vortexmenger, Vortex 2
Catalog # IKAA25000258
Supplier:   IKA
Vortexmenger, VORTEX 2
Catalog # IKAA25000258
Supplier:  IKA
Vortexmenger, VORTEX 2
Vortexmenger, VORTEX 2
Vortexmenger, Vortex 2
Price
309,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vortexmenger met robuuste metalen gegoten behuizing. Geschikt voor continugebruik (lage warmte door ventilatie van de motor).
  • Stabiele werking op hoge snelheden dankzij de siliconen voetjes
  • Traploos instelbaar snelheidsbereik
  • Temperatuurbereik van 5 tot 40 °C
  • Diverse toepassingen mogelijk dankzij de 3 verwisselbare opzetstukken en 7 inzetstukken
  • Touch-functie
Certifications: IP beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 21
Ordering information: Geleverd zonder toebehoren. Een gamma opzetstukken is beschikbaar, deze moeten afzonderlijk besteld worden.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
  • Omschrijving:
    Vortexmenger, Vortex 2
  • Cat. No.:
    IKAA25000258
  • Motorvermogen, opname:
    39 W
  • Toerentalbereik:
    500 - 2500 min⁻¹
  • Tijdschakelaar:
    -
  • Schudbeweging:
    Cirkelbeweging
  • Model:
    Vortex 2
  • b×d×h:
    120×138×140 mm
  • Max. inhoud:
    0,4 kg
  • Gewicht:
    3,9 kg
  • Cirkelbeweging:
    4 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0103
    Houder voor 18 reageerbuisjes, 10 mm**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 441-0036
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0100
    Opzetstuk voor gebruik met een hand, 88 mm, rond met rubberen inzet
    Continugebruik of touch-modus
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 31,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0107
    Houder voor erlenmeyers of rondbodemflessen, 100 tot 250 ml**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0106
    Houder voor 8 reageerbuisjes, 20 mm**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0101
    Universeel opzetstuk, 150 mm, met rubberen inzet
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 35,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 444-2748
    Standaard opzetstuk
    Continugebruik of touch-modus
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 14,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0105
    Houder voor 8 reageerbuisjes, 16 mm**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0104
    Houder voor 12 reageerbuisjes, 12 mm**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • 412-0102
    Reageerbuisjesopzetstuk, voor 54 microcentrifugeerbuisjes, 1,5/2,0 ml**
    Continugebruik
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 81,50 €