ContactUsLinkComponent
Nitril handschoenen, uvex u-fit lite
Nitril handschoenen, uvex u-fit lite
Leverancier:  UVEX
Certificaten
undefined
Nitril handschoenen, uvex u-fit lite
Leverancier:  UVEX
Specificaties
  • Catalog No:
  • UVEX6059709
  • UVEX6059707
  • UVEX6059708
  • Model:
  • lite
  • lite
  • lite
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Voor eenmalig gebruik
  • Voor eenmalig gebruik
  • Voor eenmalig gebruik
  • Latex/latexvrij:
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Afwerking:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • EN-norm:
  • EN ISO 374-1 Type C (K)
  • EN ISO 374-1 Type C (K)
  • EN ISO 374-1 Type C (K)
  • Goedgekeurd voor voedselcontact:
  • +
  • +
  • +
Specificaties
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together