Nitril handschoenen, uvex u-fit
Leverancier: UVEX
Certificaten
Over dit artikel
Deze veiligheidshandschoenen voor eenmalig gebruik bieden een betrouwbare bescherming tegen spatten bij de hantering van chemicaliën zoals zuren, alkaliën, vast stoffen of waterige zoutoplossingen.
- Goede grip door het gestructureerde oppervlak
- Zeer goede schuurbestendigheid
- Siliconenvrij volgens de afdruktest
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Zeer goede pasvorm
- Uiterst hoge flexibiliteit
Typische toepassingen zijn onder meer: Precisiemontage, inspectie, korte hantering van chemicaliën, lakkerijen (als bescherming tegen spatten), voedselverwerking en zachte reiniging.
Certificeringen: EN ISO 374-1 Type B (KPT); AQL 1,5
Goedgekeurd voor voedselcontact
Goedgekeurd voor voedselcontact
Specificaties
- Catalog No:
- UVEX6059609
- UVEX6059608
- Ambidexter/handspecifiek:
- Ambidexter
- Ambidexter
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Latex/latexvrij:
- Latexvrij
- Latexvrij
- Afwerking:
- Textured
- Textured
- EN-norm:
- EN ISO 374-1 Type B (KPT)
- EN ISO 374-1 Type B (KPT)
- Goedgekeurd voor voedselcontact:
- +
- +
Specificaties
Frequently Bought Together