Microplaatklem voor VWR® Standard en Advanced Shakers
444-2954
- Voor:Schudders Standard/Advanced 3500, 5000, 10000, 15000
- Omschrijving:Microplaatklem voor 1 standaardmicroplaat of 1 deepwellplaat, 89x129 mm
- Seq:0170
- VPE:1
Kan worden bevestigd aan het betreffende universeel plateau dat met de schudder wordt gebruikt. Meer informatie over universele plateaus kan u vinden in de betreffende entries.