IVF-cultuurschalen, Costar®
Catalog # 734-1542
Supplier: Corning
Specifications
- Ø:60 mm
- Omschrijving:Culture dish, TC treated, 60×15 mm
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- VPE:500
Specifications
About this item
Optisch zuiver cultuurschalen met centrale well van 20 mm. De binnenste well kan 3 ml medium bevatten, de buitenste well 10 ml.
- Helling van 45˚ leidt oöcyt/embryo naar midden van de well
- Opstaande rand op voet beschermt optisch oppervlak tegen krassen
- Behandeld voor optimale celhechting
- Gesteriliseerd met behulp van gammastraling
- Gecertificeerd niet-pyrogeen
Product is strictly not for human use. The center well dish is a Class I medical device and should never be used in applications which require the product to be certified as a Class II or Class III medical device.
Center well beveled 'lead in' makes it easier to manipulate a pipette. Fill center well to the bottom of bevel for 1 ml volume. Dish cover has edge beads permit uniform gas flow. Outer moat provides both humidification and washing.
Uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden.
Ordering information: Accessories not included.