Orders LinkContactUsLinkComponent
Leesvergrootglas op statief, Scribolux
Leesvergrootglas op statief, Scribolux
Illuminated stand magnifier, 2,8×, 75×100 mm
Catalog # 630-1039
Supplier:   ESCHENBACH OPTIK
Leesvergrootglas op statief, Scribolux
Catalog # 630-1039
Supplier:  ESCHENBACH OPTIK
Leesvergrootglas op statief, Scribolux
Leesvergrootglas op statief, Scribolux
Illuminated stand magnifier, 2,8×, 75×100 mm
Price
205,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dit vergrootglas kan op het te lezen materiaal worden geplaatst voor een uiterst helder beeld en groot gezichtsveld zelfs met een hoge mate van vergroting.
  • Afstand lens – oppervlak: 75 mm
  • Harde Ceratec®-antikraslaagcoating
  • Heldere, gelijkmatige en energiebesparende LED-verlichting (80 mA)
  • Lichtgewicht asferische PXM®-lens
  • Het batterijvak bevindt zich in de voet van het vergrootglas
Delivery information: Wordt geleverd met 3 AA- batterijen van 1,5 V (die een 10x langere levensduur hebben dan bij traditionele lampen) en een microvezel beschermzakje voor de lens.
Specifications
  • Vergroting:
    2,8×
  • Omschrijving:
    Illuminated stand magnifier
  • B×D:
    75×100 mm