Orders LinkContactUsLinkComponent
Reading magnifier, combi-plus
Reading magnifier, combi-plus
Aspherical reading magnifier, combi-plus, 2,8×, 100×75 mm
Catalogus # 630-1045
Leverancier:   ESCHENBACH OPTIK
Reading magnifier, combi-plus
Catalogus # 630-1045
Leverancier:  ESCHENBACH OPTIK
Reading magnifier, combi-plus
Aspherical reading magnifier, combi-plus, 2,8×, 100×75 mm
Price
163,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aspherical PXM® light-weight lens.
  • Ceratec® anti-scratch coating
  • Practical instrument
  • For individual use
This practical instrument can be used for reading or writing, either as a hand-held magnifier or as angled stand magnifier. It provides comfortable angled viewing, thanks to its fold-out metal feet.
Levering: Supplied with black leather protective case with soft inner lining.
Specificaties
  • Vergroting:
    2,8×
  • Omschrijving:
    Aspherical reading magnifier, combi-plus
  • B×D:
    100×75 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.