Abbe refractometer
Abbe refractometer, 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,70 nD, 0,25 °Bx ; 0,0005 nD
Catalogus # 635-0480
Leverancier: BELLINGHAM STANLEY
Ga naar:
Product Details & Documents
De Abbe refractometer met toepassingen in opleidingsinstituten en laboratoria waar een uitgebreide refractieve indexreeks is vereist of waar sprake is van relatief lage monsterdoorvoer.
- In de meeste gevallen kan normaal daglicht worden gebruikt wanneer het instrument is voorzien van spiegelreflectoren die het licht door het optiek leiden
- Resultaten worden verkregen via RI- of Brix-suikerschaal, waarbij de prismatemperatuur elektronisch wordt gecontroleerd en op het geïntegreerde digitale display wordt weergegeven
- Waterbadaansluitingen regelen de controle van de prismatemperatuur met behulp van een geschikt extern waterbad en circulatiemenger
Ordering information: Voor sommige toepassingen is mogelijk een lichtbron nodig. Deze moet afzonderlijk worden besteld.
Delivery information: Supplied with a hard case, a calibration plate, contact liquid, an instruction manual and a LR44 AA 1,5 V button cell.
Documents
Manual Abbe 5 Refractometer.pdf
Handmatig
Specificaties
- Meetbereik:0 − 95 °Bx
- Resolutie:0,25 °Bx ; 0,0005 nD
- Omschrijving:Abbe refractometer
- Brekingsindex:1,30 − 1,70 nD
- Cat. No.:635-0480
- Lichtbron:LR44 alkaline knoopcel van 1,5 V
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #VPEBeschikbaarheidPrice
- Monobromonaphthalene contact liquid for test plates, RI = 1,65 nDMonobromonaphthalene contact liquid for test plates, RI = 1,65 nD635-00006 mLLog in voor beschikbaarheid1 * 6 mL - 61,50 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Light source with integral intensity control, 230 V/50 Hz, UK/EU plugLight source with integral intensity control, 230 V/50 Hz, UK/EU plug635-0482Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 194,00 €