Microcentrifuge tubes, 0,6/1,5/1,7/2,0/5,0 ml, SnapLock, Axygen®
Leverancier: Corning
Certificaten
Over dit artikel
Axygen MaxyClear polypropylene microcentrifuge tubes feature exceptional clarity without compromising on strength.
- SnapLock tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling
- Certified free from DNase, RNase and endotoxin
- Sterile versions have a Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
Maxymum Recovery® microtubes with ultra-smooth surfaces prevent adhesion of proteins and nucleic acids after long periods of storage
Tubes with volume 2,0 ml and below feature a piercing port in the center of the cap.
0,6 ml, 1,5 ml, and 2,0 ml clear microcentrifuge tubes are boil proof and autoclavable, colored tubes are not boil-proof.
1,7 ml tubes are not boil proof and autoclavable, but their co-polymer (PPCO) construction offers increased chemical resistance, clarity, and strength.
Verpakking: Geleverd in bulkverpakking, in hersluitbare kunststof zakken.
Specificaties
- Catalog No:
- 525-0922
- 525-0920
- 525-0265
- AXYGMCT-060-SP
- 525-0408
- 525-0285
- 525-0284
- 525-0283
- 525-0286
- 525-0279
- 525-0274
- 525-0229
- 525-0273
- 525-0258
- 525-0272
- 525-0266
- 525-0254
- 525-0226
- 525-0257
- 525-0225
- 525-0291
- 525-0282
- 525-0293
- 525-0228
- 525-0292
- 525-0290
- 525-0294
- 525-0280
- 525-0232
- 525-0261
- 525-0281
- 525-0264
- 525-0289
- 525-0255
- 525-0271
- 525-0278
- 525-0270
- 525-0231
- 525-0259
- 525-0287
- 525-0921
- 525-0288
- 525-0227
- 525-0256
- 525-0275
- 525-0276
- 525-0262
- 525-0268
- 525-0230
- 525-0267
- 525-0260
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specificaties
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together