Tissue float baths, deluxe
Tissue flotation bath
Catalogus # BOEI145951-2
Leverancier: BOEKEL SCIENTIFIC
Ga naar:
Product Details & Documents
Precision temperature controlled water bath that eliminates wrinkles and distortion during the preparation of paraffin embedded tissue sections.
- Digital microprocessor control
- LED with illuminated black background, transparent PYREX® dish allows specimen to be easily seen
- Slide dryer block to assist in drying slides
- Tissue orienter block to smooth wrinkled sections
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Tissue flotation bath
- Uitwendige b×d×h:362×362×114 mm
- Cat. No.:BOEI145951-2
- Nauwkeurigheid:±1 °C @ 55 °C
- Temperatuurbereik:5...65 °C
- Gewicht:4,7 kg
- Elektrisch:230 V, 50/60 Hz
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.