Specifications
- Uitw. b×d×h:1600×750×1340/1515 mm
- Omschrijving:Captair® 633 Smart, EU-plug
- Model:Captair® Smart 633
- Aanstroomsnelheid lucht:0,4 −0,6
- Energieverbruik:160 W
- Elektrisch:220 V/50-60 Hz
- Luchtstroom:660 m3 - 135 cfm
- Verlichting:LED>650 lux
- Specificaties:Sash opening: total openings or new reverso sash
- VPE:1
Specifications
About this item
De nieuwe Captair® Smart recirculerende filter-afzuigkasten zijn ontworpen volgens een eenvoudige en innovatieve manier van communiceren. Smart-technologie, eenvoudige en intuïtieve lichtcommunicatie die de status van de kast aangeeft.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://be.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=20532418
- Via een eenvoudig lichtpatroon en geluidssignaal wordt aangegeven of de luchtstroom afneemt, of er een ventilator defect is en of er een filterverzadiging is waargenomen
- Flexibiliteit: Modulaire filtratiekolom die zich aanpast in functie van de toepassing
- Realtime sensor voor de detectie van de verzadiging van de hoofdfilter met oplosmiddelen, zuren en formaldehyde
- Geen chemicaliën in de atmosfeer
- Geen kosten voor leidingwerk
- Laag stroomverbruik
- Nieuwe elektronische anemometer voor het bewaken van de intredesnelheid
- Het schuine venster onder een hoek van 6° biedt optimale zichtbaarheid en een ergonomische werkruimte
- Grote openingen voor eenvoudige toegang tot het werk
De constructie is gemaakt van corrosiebestendig, elektrolytisch verzinkt staal gecoat met zuurbestendig polymeer, de zij- en voorpanelen zijn gemaakt van chemisch bestendig acryl.
Het configureerbare filtersysteem boven de behuizing kan worden ingesteld voor het filteren van gassen, oplosmiddelen, poeders en deeltjes. De gebruiker en het laboratorium worden beschermd door veilig en efficiënt lucht in de ruimte te laten recirculeren en door gezuiverde lucht, vrij van toxisch gevaarlijke dampen en geuren, terug in de ruimte te voeren.
De eGuard-app kan worden gedownload en waarmee de gebruiker op afstand de afzuigkast kan controleren en de instellingen kan wijzigen. De app stuurt tevens veiligheidswaarschuwingen rechtstreeks naar de mobiele telefoon, tablet of pc.
Typen koolstoffilters:
AS: Voor organische dampenBE: Polyvalent voor zure en organische dampenF: Voor formaldehydedampenK: Voor ammoniakdampen