Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermal transfer printer labels, type B-499
Thermal transfer printer labels, type B-499
Leverancier:   Brady
Thermal transfer printer labels, type B-499
Leverancier:  Brady
Certificaten
Thermal transfer printer labels, type B-499
Thermal transfer printer labels, type B-499
24 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Printable, nylon cloth labels for thermal transfer printers.
  • Die-cut labels are supplied on a roll
  • Contains some adhesive backed wire marking materials, and also labels that are pre-printed with headers or templates
  • Supplied with the ribbon seperate, not in the same enclosure as the tape/sleeves
This material is UL recognised with its respective ribbon. See the recommended ribbon series for the appropriate ribbon to use.
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Model
    Materiaal
    Kleefstof 
    Printing method
    Kleur
    Printer
    Breedte
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • BRDY116382
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-151-499-1.5-SC
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    50,80 mm
    6×50 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 192,00 €
    192,00 €
    1 * 1 ROU
       192,00 €
  • BRDY062375
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-143-499-3
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    360X-Plus II
    9 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 217,00 €
    217,00 €
    1 * 1 ROU
       217,00 €
  • BRDY217066
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    BPT-602-499
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    9 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 212,00 €
    212,00 €
    1 * 1 ROU
       212,00 €
  • BRDY217067
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    BPT-602-499YL
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    geel
    BBP12
    9 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 243,00 €
    243,00 €
    1 * 1 ROU
       243,00 €
  • BRDY116379
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-152-499-1.5-SC
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    25,40 mm
    9×25 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 192,00 €
    192,00 €
    1 * 1 ROU
       192,00 €
  • BRDY062376
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-144-499-3
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    360X-Plus II
    12 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 327,00 €
    327,00 €
    1 * 1 ROU
       327,00 €
  • BRDY217068
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    BPT-603-499
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    12 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 232,00 €
    232,00 €
    1 * 1 ROU
       232,00 €
  • BRDY030542
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-68-499-10
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    360X-Plus II
    12×19 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 480,00 €
    480,00 €
    1 * 1 ROU
       480,00 €
  • BRDY116368
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-125-499-1.5-SC
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    22,86 mm
    12×22 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 192,00 €
    192,00 €
    1 * 1.500 ST
       192,00 €
  • BRDY217075
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    BPT-611-499
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    12×25 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 353,00 €
    353,00 €
    1 * 1 ROU
       353,00 €
  • BRDY217082
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    BPT-620-499
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    12×25 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 199,00 €
    199,00 €
    1 * 1 ROU
       199,00 €
  • BRDY116384
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-144-499-1.5-SC
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    48,26 mm
    12×48 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 224,00 €
    224,00 €
    1 * 1.500 ST
       224,00 €
  • BRDY116376
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-136-499-1.5-SC
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    38,10 mm
    19×38 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 192,00 €
    192,00 €
    1 * 1 ROU
       192,00 €
  • BRDY030543
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-69-499-3
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    360X-Plus II
    20×36 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 1 ROU
       349,00 €
  • BRDY062358
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-126-499-3
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    360X-Plus II
    22×12 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 312,00 €
    312,00 €
    1 * 1 ROU
       312,00 €
  • BRDY217081
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    BPT-618-499
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    22×38 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 618,00 €
    618,00 €
    1 * 1 ROU
       618,00 €
  • BRDY019260
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-163-499-3
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    360X-Plus II
    25×9 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 312,00 €
    312,00 €
    1 * 1 ROU
       312,00 €
  • BRDY062378
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-152-499-3
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    360X-Plus II
    25×9 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 312,00 €
    312,00 €
    1 * 1 ROU
       312,00 €
  • BRDY804776
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    BPT-659-499
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    25×12 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 338,00 €
    338,00 €
    1 * 1 ROU
       338,00 €
  • BRDY217084
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    BPT-621-499
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    25×36 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 618,00 €
    618,00 €
    1 * 1 ROU
       618,00 €
  • BRDY116370
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-137-499-1.5-SC
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    50,80 mm
    25×50 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 248,00 €
    248,00 €
    1 * 1.500 ST
       248,00 €
  • BRDY217073
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    BPT-608-499
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    BBP12
    41×15 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 298,00 €
    298,00 €
    1 * 1 ROU
       298,00 €
  • BRDY062377
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    THT-151-499-3
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    wit
    360X-Plus II
    50×6 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 312,00 €
    312,00 €
    1 * 1 ROU
       312,00 €
  • BRDY217069
    Printer labels
    Printer labels
    B-499
    BPT-603-499YL
    Nylon
    Permanent acryl
    Thermal transfer
    geel
    BBP12
    12 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 265,00 €
    265,00 €
    1 * 1 ROU
       265,00 €