VWR® Traceable®, Thermohygrometer met alarm op afstand
Leverancier: VWR Collection
Certificaten
Over dit artikel
Deze thermohygrometers zijn ideaal voor routinemetingen, 24-uurs controle, alle benodigdheden voor kwaliteitscontrole en kritieke experimentele vereisten. Perfect voor gebruik in afzuigkappen, klaslokalen, magazijnen, Klimaatkappen en opslagplaatsen voor chemicaliën.
- De drievoudige weergave toont de minimale, maximale en huidige vochtigheids-/temperatuurmetingen
- Geheugen voor min-/max-temperatuur en -vochtigheid
- Hoog/laag alarm kan door de gebruiker ingesteld worden in stappen van 1% RV of 1°
- Schakelbaar tussen F/°C
- Vochtigheid op afstand/temperatuursensor aan een kabel van 2,1 meter
* Temperature
** Humidity
***Temperature probe
Certificeringen: Individueel gekalibreerd ISO 17025 gecertificeerd. Individueel gecertificeerd, traceerbaar naar NIST-normen.
Levering: Met Traceable®-certificaat, batterij, externe sensor, uitklapbare standaard, beugel voor wandmontage,
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together