Kaliumhydroxide 0.23 mol/l (0.23 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Catalogus # 5045.9010
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Plastic drum
- VPE:10 L
- Seq:5214
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Titer:0,2185 - 0,2415 mol/l
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:56.11 g/mol
Dichtheid:1,009 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:0
UN:1814
ADR:8,III
:GHS05
CAS-nummer:1310-58-3
Formule:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553