ContactUsLinkComponent
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: VM1170]
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: VM1170]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: VM1170]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC401170-100
  • BNC401170-500
  • antigeen symbool:
  • VIM
  • VIM
  • Type antilichaam:
  • Primair
  • Primair
  • Antigeen synoniemen:
  • VIM
  • VIM
  • Clonality:
  • Monoklonaal
  • Monoklonaal
  • Conjugatie:
  • CF® 640R
  • CF® 640R
  • Clone:
  • Clone VM1170
  • Clone VM1170
  • Reactivity:
  • Human
  • Human
  • Host:
  • Mouse
  • Mouse
  • Gen-ID:
  • 455493
  • 455493
  • Isotype:
  • IgG1
  • IgG1
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescentie:
  • Yes
  • Concentratie:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Opslagbuffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Specifications
Frequently Bought Together