ContactUsLinkComponent
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 143-30]
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 143-30]
Leverancier:  Biotium
Certificaten
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 143-30]
Leverancier:  Biotium
Specificaties
  • Catalog No:
  • BNC680179-500
  • BNC680179-100
  • antigeen symbool:
  • CD55
  • CD55
  • Type antilichaam:
  • Primair
  • Primair
  • Clonality:
  • Monoklonaal
  • Monoklonaal
  • Conjugatie:
  • CF® 568
  • CF® 568
  • Clone:
  • Clone 143-30
  • Clone 143-30
  • Reactivity:
  • Human
  • Human
  • Host:
  • Mouse
  • Mouse
  • Gen-ID:
  • 126517
  • 126517
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescentie:
  • Yes
  • Yes
  • Concentratie:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Opslagbuffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Specificaties
Frequently Bought Together