ContactUsLinkComponent
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 143-30]
 :  Biotium
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 143-30]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNCB0179-100
  • BNCB0179-500
  • antigeen symbool:
  • CD55
  • CD55
  • Type antilichaam:
  • Primair
  • Primair
  • Clonality:
  • Monoklonaal
  • Monoklonaal
  • Conjugatie:
  • Biotine
  • Biotine
  • Clone:
  • Clone 143-30
  • Clone 143-30
  • Reactivity:
  • Human
  • Human
  • Host:
  • Mouse
  • Mouse
  • Gen-ID:
  • 126517
  • 126517
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescentie:
  • Yes
  • Yes
  • Concentratie:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Opslagbuffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together