α-Cyclodextrin, white powder
α-Cyclodextrin is reported useful for the selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers. Cyclodextrins have hydrophobic cavities; form inclusion compounds with organic substances, salts and halogens in the solid state or in aqueous solutions.
Soluble in water (50 mg/ml).
- :10016-20-3
- :C₃₆H₆₀O₃₀
- :MFCD00078207
- :972.84 g/mol
- :278 °C (literatuur)
- :Kamertemperatuur
α-Cyclodextrin is reported useful for the selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers. Cyclodextrins have hydrophobic cavities; form inclusion compounds with organic substances, salts and halogens in the solid state or in aqueous solutions.
Soluble in water (50 mg/ml).
- :10016-20-3
- :C₃₆H₆₀O₃₀
- :MFCD00078207
- :972.84 g/mol
- :278 °C (literatuur)
- :Kamertemperatuur
- Identity Test:Passes
- Loss on Drying:≤13%
- Optical Rotation:+148 ± 5°(c=1, water)
Product Family Options
- VPE
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.