Coating conveyor ground tester
Conveyor ground tester, 0 - 20 MΩ
Catalogus # SIMELD5900
Leverancier: Industrial Physics
Ga naar:
Product Details & Documents
This coating conveyor ground tester is designed to detect whether items to be painted are sufficiently grounded and is generally used in electrostatic coating applications.
Documents
TQC Company Video
Video 's
Specificaties
- Meetbereik:0 - 20 MΩ
- Omschrijving:Conveyor ground tester
- Cat. No.:SIMELD5900
- b×d×h:208×50×25 mm
- Gewicht:120 g
- Batterijen:9 V alkaline battery
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.